Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
MultiPin-BNC/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67
MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
3,0 m
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana |
| Para utilizar con (equipo) | Sensores Mettler Toledo InLab |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor |
| Longitud del cable (imperial) | 4 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 1,2 m |