Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Conexión S7
Código de producto. p-7070343 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
S7-BNC
S7-BNC, resistente al agua IP67
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-ninguno
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
10 m
3,0 m
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15579651
Marca: Mettler Toledo™ 30281916
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
  • Extraíbles
  • Reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7-BNC
Para utilizar con (equipo) Sensores Mettler Toledo InLab
Para utilizar con (aplicación) Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
Longitud del cable (imperial) 9,8 ft
Longitud del cable (métrico) 3,0 m