Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH de superficie InLab™
Un electrodo de pH con membrana de plástico plana y resistente para medir muestras con superficies planas.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30249570
430.13 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Placas de agar
- Muestras de tamaño de gota
- Papel
- Piel
- Cuero
- Sólidos suspendidos
- Textiles e impresiones
Accesorios y cuidado
- Junta de anillo de cerámica
- Membrana de polisulfona
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Recommended Storage
InLab storage solution
Especificaciones
Clavija múltiple | |
Eje de vidrio | |
Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM) | |
De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) | |
Vidrio LoT | |
Solución de almacenamiento InLab | |
120 mm |
Cerámica | |
De 1 a 11 | |
Medición de muestras sólidas o semisólidas | |
KCl de 3 mol/l | |
InLab™ Surface Pro-ISM | |
De 0 °C a 50 °C | |
12 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora