Learn More
Emma Safety Footwear Plantillas Inlay Sole Hydro-Tec™ Stability Pro Plus
La plantilla Hydro-Tec™ Stability Pro Plus ayuda a prevenir la curvatura del arco, dando soporte adicional al interior del pie y apoyando la parte media del pie para evitar que haya mucha presión en la parte delantera del pie.
Marca: Emma Safety Footwear MM00109142
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Gris
- Disponibles en D y XD
Especificaciones
Gris | |
42 | |
Hydro-Tec™ Stability Pro Plus |