Learn More
VACUUBRAND™ Separador de entrada AK con matraz de fondo redondo, 500 ml
Un accesorio para usar con las bombas VACUU·PURE™
Marca: VACUUBRAND™ 20751802
Descripción
Especificaciones
500 mL | |
VACUU·PURE™ 10 C | |
Matraz de fondo redondo | |
Depósito de entrada AK |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%