Learn More
Eppendorf™ Innova™ 42R Incubator Shaker
Use these versatile incubator shakers for a variety of applications. New Brunswick Scientific™ Innova™ 42R Incubator Shakers provide exceptional convenience allowing you to simultaneously shake and static incubate cultures under the same conditions.
Marca: Eppendorf™ M1335-0016
13351.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Agitador con incubadora apilable o de sobremesa con refrigeración opcional
- Usar sobre o debajo de la mesa, o en apilado doble para ahorrar espacio
- Hay disponibles un cajón de cultivo opcional, un distribuidor de gases, una alarma remota y un monitor de humedad
- El accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido proporciona años de funcionamiento fiable
- Los controles programables de Innova cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas ultravioleta y fotosintéticas opcionales a intervalos de tiempo
- La gran ventana de visualización y la luz interna proporcionan una visualización sencilla de las muestras sin necesidad de abrir la puerta
- El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
- Las plataformas accesorias versátiles (se venden por separado) alojan matraces de hasta 4 l, así como gradillas de tubos de ensayo y soportes para microplacas
Especificaciones
2,5 cm | |
230 V, 50 Hz | |
4 L | |
50 Hz | |
131 cm | |
Innova 42R |
De 25 a 400 rpm | |
230 V | |
Incubador Agitador | |
75,4 cm | |
62 cm | |
De 0,01 a 99:59 h |