Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44 Incubator Shaker
Use these stackable shakers for high speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 44 Incubator Shakers provide broad temperature capabilities for culturing a wide variety of organisms in flasks up to 5L.
19758.72€
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 5 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Órbita Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Órbita Precio Cantidad y disponibilidad  
11325964
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
M1282-0002
2,5 cm
19758.72€
cada uno
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11335964
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
M1282-0012
5,1 cm
19758.72€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cast iron triple-eccentric counterbalanced drive
  • Stackable – up to three units for maximum space savings
  • Programmable Innova controls automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
  • Versatile accessory platform (sold separately) accommodates flasks up to 5 L
  • Slide-out platform mechanism – provides easy and effortless access to flasks located in the front and back of the shaker
  • Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation, while also protecting unit from spills, includes a drain for easy cleaning
  • Pull-out service module allows access to all electronic and heating/cooling components, without having to unstack the units
Especificaciones
Especificaciones
230 V, 50 Hz
5 L
50 Hz
119,3 cm
Innova 44
230 V
Incubador Agitador
87,3 cm
135 cm
De 0,01 a 99:59 h