Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, incubado
El nuevo agitador biológico Innova S44i es la siguiente gran implementación en nuestra renombrada gama de soluciones de ciencias biológicas. Amplíe el potencial de su laboratorio y coseche los beneficios del rendimiento y de la fiabilidad excepcionales que vienen con cada producto Eppendorf.
Marca:  Eppendorf™ S44I310001
24068.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15824075
  • 28373.04€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La capacidad más alta de matraz en un tamaño reducido
  • Cultive más células en menos espacio
  • El nuevo Eppendorf X-Drive patentado con tecnología de contrapeso semiautomática proporciona una agitación suave y uniforme
  • Uniformidad de alta temperatura en toda la cámara para obtener resultados reproducibles
  • Llegue fácilmente a todas sus muestras con la plataforma deslizante
  • Puertas deslizantes para un acceso cómodo y sin esfuerzo
  • Optimice su espacio con configuraciones de doble y triple apilado
  • La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil facilita el manejo
  • El estado de las alarmas, el registro de eventos y la información del usuario a tan solo un toque.
  • Cree programas de varios pasos para el control automatizado del agitador
  • Amplia gama de accesorios y plataformas para satisfacer todas sus necesidades de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,5 cm
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in)
115,8 cm
Teclado
USB, Ethernet
Órbita de 2,5 cm: de 20 a 400 rpm, órbita de 5,1 cm: de 20 a 300 rpm
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
Refrigerado
0,01 a 95:59 h., Continuo
Certificados
Ver productos accesorios