Learn More
New Brunswick Scientific™ Agitadores Innova
Marca:  New Brunswick Scientific™ M1320-0016
20710.00 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11320025
  • 21800.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Consola 43R incubada 51 mm órbita 25rpm a 300rpm 230V 50Hz 1156 mm x 813 mm x 1031 mm -17°C a +80°C. Nuevo Brunswick
Certificados
Ver productos accesorios