Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
Provide the choice to spread or pick colonies and cultures without the risk of contamination with Inoculating Needle/Loops.
Marca: Heathrow Scientific™ HS81121B
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Utilice el extremo del asa para rayar uniformemente una superficie de gel
- Use el extremo de la aguja para la recogida de colonias
- Trazabilidad lote a lote
- Estéril
- Desechables
Especificaciones
Sí | |
7,9 in | |
20 cm | |
Standard | |
Aguja y asa | |
No | |
0,4 cm |
ABS rígido | |
Estéril | |
1 μl | |
Azul | |
Bolsa de plástico | |
0,2 in | |
Propagación, recogida y transferencia de colonias o cultivos |