missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Espátulas de inoculación
23.05€ - 23.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula de inoculación |
---|---|
Tipo de empaquetado | Espátula de inoculación |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15331831
|
Afora™
V68503 |
254 mm |
23.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15321831
|
Afora™
V68502 |
345 mm |
23.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Espátula de inoculación | |
Espátula de inoculación |