Learn More
Greiner Bio-One Agujas y asas de siembra desechables
Click to view available options
Volumen:
1 μl
Tipo de producto:
Aguja de inoculación
Asa de inoculación
Color:
Azul
Blanco
Tipo de empaquetado:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 600
Descripción
- Las agujas son perfectas para la recogida de colonias individuales; las asas son perfectas para la recogida del volumen designado de cultivo.
- Empaquetadas individualmente o a granel
- hidrófobos
- Intervalo de temperatura: De –20 a +60°C
- Esterilizadas mediante radiación
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Volumen | 1 μl |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Tipo de empaquetado | En envase individual |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur