Learn More
BRAND™ Asa de siembra con aguja
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen:
1 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Para la inoculación de medios de nutrientes
- Disponible con asa en un extremo y aguja en el otro
- Su alta flexibilidad permite un sembrado por estría suave sin dañar la superficie de los nutrientes.
- Esterilizada con rayos γ
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen | 1 μl |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Esterilizada con rayos γ |
| Color | Amarillo |
| Incluye | Aguja |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la inoculación de medios de nutrientes |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction