Learn More
Kartell™ Agujas y asas de siembra
Fabricadas con poliestireno de alto impacto para una estabilidad dimensional adecuada Las agujas y asas de siembra Kartell™ proporcionan una herramienta desechable estéril dos en uno para inoculación.
Marca: Kartell™ 0265000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizadas con rayos gamma y envasadas en bolsas de polietileno
- Extremo de asa para recuperar un inóculo de un cultivo, transferir un inóculo para el sembrado por estría o transferir organismos microscópicos
- Extremo de aguja para recoger colonias aisladas individuales o realizar inoculaciones por punción en tubos inclinados con agar o tubos de medio de cultivo sólido
- CE–IVD
Título del producto
Kartell™ Agujas y asas de siembra > Capacidad: 1 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido