Learn More
WTW™ inoLab™ 7110 Benchtop pH Meter
A simple, easy-to-use lab pH meter for routine measurement with reproducible measuring results and increased measuring accuracy.
Marca: WTW™ 1AA114
985.12 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
- Funcionamiento seguro: las funciones automatizadas reducen el número de teclas
- Aumento de la precisión de medición mediante el temporizador de calibración con recordatorios periódicos para la calibración
- Muy adecuado para mediciones rutinarias en el laboratorio, donde la documentación automática no es una prioridad
- Con superficie lisa y fácil de limpiar
- Disponible solo el medidor, como un conjunto con electrodos estándar con sensor T incorporado o como un conjunto con electrodos de precisión
Especificaciones
Toma DIN, fuente de alimentación universal, brazo de electrodo y manual de funcionamiento, fuente de alimentación universal, brazo de electrodo y manual de funcionamiento, electrodo de pH 3 en 1 SenTix™ 81, tampones, 3 mol/l de KCl, cable | |
±0,3, ±1 | |
Memoria de calibración de registro actual | |
Desde -2 hasta 20 | |
±1200, ±0,3 | |
Desde 1 hasta 3 | |
CE, cETLUS | |
3 años | |
Automático | |
DIN o BNC/banana de 4 mm | |
240 mm | |
80 mm |
± 0,1K | |
±0,005, ±0,01 | |
Ideal para mediciones rutinarias en el laboratorio donde la documentación automática no es la prioridad. También es idóneo para el funcionamiento con CA y batería | |
– 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005 | |
±(1200 ± 0,3mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Adaptador de CA o cuatro pilas AA | |
De -5 °C a +105 °C | |
Medidor de pH de sobremesa | |
190 mm |