Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido hexafosfórico Inositol, solución acuosa 40-50 % en peso
Código de producto. p-148591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. 10562251
Marca: Thermo Scientific Chemicals 235372500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inositol hexaphosphoric acid
Nombre de nota 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Punto de ebullición 105.0°C
Fórmula molecular C6H18O24P6
Número MDL MFCD00082309
Densidad 1.3700g/mL
Sinónimo phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
SMILES OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafosfonoxiciclohexil) dihidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 660.03
PubChem CID 890
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.03
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.391
Gravedad específica 1.37
Cantidad 250 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.