Learn More
Miele Professional™ introducir
Inserto E 106 para una carga óptima de matraces de cuello ancho, etc.
Marca: Miele Professional™ 3808310
201.09 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.07100kg
Descripción
- Equipado con 10 ganchos de resorte, 175 mm de altura y 16 × 105 mm de altura
- La distancia entre los ganchos de resorte es de aprox. 60 mm
Especificaciones
Inserto, mitad | |
Instrumental de vidrio de cuello ancho, vasos de precipitados de medición, etc. | |
430 mm | |
195 mm |
E 106 | |
10 ganchos de resorte grandes, 175 mm de altura (la distancia entre los ganchos de resorte es de aprox. 60 mm) | |
186 mm | |
1 Unidad |