Learn More
Miele Professional™ introducir
Inserto E 106/2 para una carga óptima de matraces de cuello ancho, etc.
Marca:  Miele Professional™ 3808330
162.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10202841
Cantidad Precio
1 187.00€ / cada uno
6 147.54€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Equipado con 13 ganchos de resorte grandes, 175 mm de altura
  • La distancia entre los ganchos de resorte es de aprox. 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inserto, mitad
Matraces de cuello ancho, cilindros de medición, etc.
420 mm
180 mm
E 106/2
13 ganchos de resorte grandes, 175 mm de altura (la distancia entre los ganchos de resorte es de aprox. 85 mm)
186 mm
1 Unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Miele Professional™ introducir > Dimensiones (F x An x Al): 420 x 180 x 186 mm