Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
46.80€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para cajas Maxi |
---|---|
Altura (métrico) | 40mm |
Tipo de producto | introducir |
Anchura (métrico) | 160mm |
Código de producto | Marca | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10315311
|
Fisherbrand™
CSR-R15 |
15 x 15 ml |
46.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12327167
|
Fisherbrand™
CSR-R20 |
8 x 20 ml |
46.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12347167
|
Fisherbrand™
CSR-R3F |
8 x 1,5 ml |
46.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12357167
|
Fisherbrand™
CSR-R5 |
15 x 5 mL |
46.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12367167
|
Fisherbrand™
CSR-R50 |
8 x 50 ml |
46.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Diseñados para admitir hasta tres insertos para cajas Midi, así como insertos adicionales para tipos de tubos más altos Disponibles para la protección contra la radiación beta o gamma
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
- Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para cajas Maxi | |
40mm | |
introducir | |
160mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi