Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Midi
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño del tubo:
16 x 1,5/16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Beta – 32 tubos criogénicos de 2 ml
- Insertos para cajas Midi
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
- Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para cajas Midi |
| Longitud (métrico) | 40mm |
| Tipo de producto | introducir |
| Tamaño del tubo | 32 x 2 ml |
| Anchura (métrico) | 160mm |