Learn More
INSIG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA116988
369.35 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11551842
  • 554.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
This antibody does not cross-react with Insig2. Suggested positive control: HepG2 lysate, antigen standard for INSIG1 (transient overexpression lysate).
Oxysterols regulate cholesterol homeostasis through liver X receptor (LXR) and sterol regulatory element-binding protein (SREBP) mediated signaling pathway. This gene is an insulin-induced gene. It encodes an endoplasmic reticulum (ER) membrane protein that plays a critical role in regulating cholesterol concentrations in cells. This protein binds to the sterol-sensing domains of SREBP cleavage-activating protein (SCAP) and HMG CoA reductase, and is essential for the sterol-mediated trafficking of the two proteins. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
INSIG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated