Learn More
General Tools Espejo de inspección
View and retrieve objects in hard-to-reach areas with this Round Glass Inspection Mirror.
Marca:  General Tools 09914-00
Código de producto. 11729849
  • 21.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Telescopic shafts allow extended reach.
  • Adjustable mirror.
  • These inspection tools offer telescopic shafts that allow extended reach to inaccessible spaces.
  • Mirrors adjust to any angle for visual examination in trouble areas.
  • Magnets, mirrors 09914-00 and 09914-04, and inspection kit feature a heavy-duty pocket clip.
Especificaciones
Especificaciones
1/Paq.
31,75 mm
Se utiliza para el examen visual en zonas problemáticas
Redondo
Vidrio
1.25 in.
Espejo de inspección
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
General Tools Espejo de inspección > Diámetro: 31,75mm; longitud: De 139,7 a 685,8 mm; forma: Forma redonda