Learn More
Grant Instruments™ Inspissator T100IN
Click to view available options
Tamaño:
500 mm de Pr × 1040 mm de An × 380 mm de Al
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseño robusto y duradero, con control digital de temperatura
- La temperatura del agua debajo de la bandeja se controla mediante un baño de circulación térmico digital para garantizar la precisión y reproducibilidad de la temperatura establecida. Todas las piezas móviles están incorporadas en la unidad de control que se retira fácilmente para su limpieza.
- Temperatura estándar: 85 °CIntervalo de temperatura de - 5 ºC a 100 °C
- El dispositivo de nivel constante mantiene el nivel de líquido necesario para un funcionamiento óptimo
- Un corte de temperatura fijo protege a los usuarios, las muestras valiosas y el lugar de trabajo.
- Capacidad para 156 hasta tubos de ensayo (16 mm de diámetro × 150 mm de largo) o 162 recipientes universales
- Fabricado con acero inoxidable
- Capacidad del depósito: 45 l
- Dimensiones del depósito (área de trabajo): 820 x 594 mm
- Incluye una manta resistente a insectos y colcha para ser colocado sobre los recipientes para proporcionar aislamiento térmico y minimizar corrientes de aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C |
| Tamaño | 500 mm de Pr × 1040 mm de An × 380 mm de Al |
| Tensión | 120/230 V |