Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Breast Tissue OncoPair
proteomic discovery tools useful for screening the expression of various proteins in tumor and normal adjacent tissues from various donors
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-30126
Código de producto. 18487751
  • 545.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 Membrane
Almacenar a temperatura ambiente.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Breast Tissue OncoPair > 1 Membrane