Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de potasio, para pruebas colorimétricas de agua
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de potasio de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
Marca:  Hanna Instruments™ HI9375001
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg Transport : UN number : 1198 Chem class : 3 Pack group : III
Código de producto. 11672660
  • 408.00€ / 30 ml
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para adaptarse al método con tetrafenilborato para la determinación colorimétrica del potasio. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
  • Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
  • Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
  • La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Tetrafenilborato
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna
100
De 0,0 a 200 mg/l de potasio (fotómetros de sobremesa) y de 0,0 a 100 mg/l de potasio (fotómetro portátil)
Kits de pruebas de aguas
Determinación de potasio
Frascos cuentagotas y paquetes individuales
Conjunto de 1
Determinación colorimétrica
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • POTASSIUM REAGENT FOR 16428
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/salvador.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: edta disodium salt,formaldehyde, methat, sodium tetraphenylborate/ formaldehyde, methanol