Learn More
Buerkle™ Tapa de poliestireno para bandeja para instrumentos Buerkle™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
190 x 150 mm
210 x 110 mm
290 x 160 mm
350 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La tapa ofrece una buena visión
- Cierre seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 190 x 150 mm |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Tapa de bandeja para instrumentos |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Para utilizar con | Para bandeja de instrumental de 700 ml |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |