Learn More
Hirschmann™ Válvulas de admisión
Para su uso con ceramus™, solarus™, opus™, ceramus™ clásico para 30 + 60 ml, dispensador EM para akku drive™ de 10 a 60 ml
33.85€ - 39.50€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10094280
|
Hirschmann™
9316510 |
Succión, dispensador EM Ceramus Classic de 10 ml, de 2 a 10 ml y funcionamiento por batería o.R. |
33.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10462681
|
Hirschmann™
9316515 |
Suction, Ceramus, Solarus, Opus, Ceramus Classic para 30 + 60 ml, dispensador EM de 10 a 60 ml para unidad de batería |
39.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para su uso con:- ceramus™
- solarus™
- opus™
- ceramus™ clásico para 30 + 60 ml
- Dispensador EM para akku drive™ de 10 a 60 ml
Especificaciones
Válvula de succión |