Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de seguridad
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Descripción
- Tubo moldeado integral
- La punta dosificadora, que se suministra con tapón de cierre de PE, se puede cortar para aumentar el flujo
- El tapón también puede usarse con frascos de la serie 15801 - 1631
- Forma especial para un agarre fácil y estabilidad
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Aptos para alimentos |
Incluye | Cierre y punta dispensadora |
Material | Polietileno |
N.° por paquete | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL32 |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 178 mm |
Tipo de producto | Frasco con pulverizador |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |