Learn More
Hach Lange™ Kit de reemplazo del tapón del sensor IntelliCAL™ LBOD101
Tapón del sensor de repuesto e iButton para sonda óptica de oxígeno disuelto IntelliCAL LBOD101.
Marca: Hach Lange™ 5838000
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Tapón del sensor de repuesto e iButton para sonda óptica de oxígeno disuelto IntelliCAL LBOD101. La LBOD101 mide el oxígeno disuelto para la determinación de BOD (demanda bioquímica de oxígeno) en frascos de BOD en aplicaciones de prueba de BOD5. Preciso, fácil de usar, resistente, duradero y flexible
Exacto,
no solo necesita una respuesta, sino la correcta, y rápido.
Los algoritmos de estabilización optimizados en plataformas de medidores Hach eliminan
las conjeturas del usuario y reducen las mediciones imprecisas. Muchos electrodos
funcionan específicamente para ofrecer resultados precisos y la respuesta
más rápida, incluso en entornos desafiantes.
Fácil de usar
Ahora, más que nunca, busca nuevas formas de estirar su dinero
y sus recursos. Evite el estudio de complicados manuales de usuario y dedique su
tiempo a la medición, gracias a los innovadores diseños de menú de Hach y a los sencillos
teclados para un funcionamiento verdaderamente intuitivo.
Resistente y duradero
Confíe en los sistemas de medición duraderos de Hach, diseñados para resistir los
rigores de las pruebas en exteriores y el uso frecuente. Elija entre las sondas más resistentes
de la industria o los electrodos sin vidrio para sistemas sólidos
y resistente al agua con un funcionamiento cotidiano.
Flexible
¿Necesita medir tanto en el laboratorio como en el campo? Hach ofrece eficacia con
sistemas fiables y de alto
rendimiento portátiles. Mida los parámetros que necesita
actualmente con la seguridad de que podrá ampliarlos en el futuro.
¿Qué incluye?
Incluye: tapón del sensor LBOD101 de repuesto e iButton.
Especificaciones
Conector: Específico de HQD
¿Qué incluye ?: Incluye: tapón del sensor LBOD101 de repuesto e iButton.
Especificaciones
Medidores de BOD de sobremesa |