Learn More
Grant Instruments Interchangeable Head for 55 x 1.8 mL Cryovials
Interchangeable Head for Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
Marca:  Grant Instruments H02
Código de producto. 17962701
  • 1865.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • For use with Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
  • Head for 55 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL max fill)
Especificaciones
Especificaciones
Interchangeable Head
Brushed Aluminum
Controlled Rate Freezing/Thawing
Packing Case
110 x 110 x 13.6 mm
55 x 1.8 mL
Plata
CRFT
Manual, Software Controlled, or Automatic