Learn More
Solución estándar AB-1 de comprobación de interferencias (ICS-AB1), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035421.AE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Interference Check Standard AB-1(ICS-AB1) Solution | |
100 mL | |
UN3264 | |
Líquido |
Matrix: 5% HNO3 | |
MFCD00147272 | |
Specpure™ |