Learn More
Memmert™ Conector hembra IP68 interior para UF55
Toma IP68 interior que se puede encender y apagar con un interruptor.
Marca:  Memmert™ UF55R3
Código de producto. 17539525
  • 462.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Solo se puede solicitar con un intervalo de temperatura limitado: máx. +60 °C)
  • Requisitos eléctricos: 230 V, 2 A, 500 W
  • Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
  • No se puede cambiar individualmente
  • Hermético a la humedad IP68
  • Requiere la opción A8 por un suplemento
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UF55
Toma interior
230 V
2 A
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Conector hembra IP68 interior para UF55 > Para su uso con: UF55