missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Luz interior

Código de producto. p-200007406 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Tensión:
230/240 V
400 V
Incluye:
1 bombilla de 15 W
2 bombillas de 15 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17817808

Marca: BINDER™ 80122318

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Interior Lighting with 15 W light bulb.

  • Accesorio

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260)
Material Vidrio
Tipo Luz interior
Incluye 1 bombilla de 15 W
Tensión 230/240 V
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado