Learn More
3M™ Tapones para oídos amarillos E-A-R™ E-A-Rsoft
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón de poliuretano para los oídos 3M E-A-R – 36 dB.
49.08€ - 589.48€
Especificaciones
Color Amarillo neón
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Reducción del ruido nominal (RRN) 36 dB
Material Poliuretano
Modelo Enrollables
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Corded Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Corded Precio Cantidad y disponibilidad  
12364749
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100111802
Sin cordón
57.00€
250 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17237650
Ver documentos
3M™
7100111802
Sin cordón Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12900365
Ver documentos
3M™
7000052845
Corded Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11769305
Ver documentos
3M™
7000038201
Sin cordón Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11779305
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000052845
Con cable
117.00€
200 pares
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con material de espuma de poliuretano de expansión lenta
  • Proporciona una presión distribuida de manera uniforme, lo que proporciona flexibilidad y buen sellado con una comodidad óptima.
  • Bonito color neón brillante
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo neón
36 dB
Enrollables
Con aprobación CE
Poliuretano
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Tapones para oídos amarillos E-A-R™ E-A-Rsoft