Learn More
Invitrogen™ 1kb DNA Extension Ladder
Código de producto. 11568626
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11568626
Marca: Invitrogen™ 10511012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
1 Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA Volume: 100μL
Suitable for sizing linear double-stranded DNA fragments from 500 bp to 40 kb
The 1Kb DNA Extension Ladder consists of 8 fragments ranging in length from 1,018 to 8,144bp in 1,018-bp increments, as well as bands of 506bp, 517bp, 1,636bp, 10Kb, 15Kb, 20Kb, and 40Kb. For easy reference on agarose gels, the 5Kb band is two to three-times brighter than the other bands in the ladder. This ladder can be stained with ethidium bromide or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase, T4 DNA polymerase, DNA polymerase I, or the large fragment DNA polymerase I (Klenow fragment). Compatible with agarose gels.
  • Less waste, sustainable packaging
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 μg/μL
Tipo de producto DNA Extension Ladder
Formulario Líquido
Contenido del kit 1Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA
Cantidad 100 μL
temp 0.5 to 40kb