Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN 1 Kb Plus
Description
Requires
Tampón de carga de gel (Parte nro. de Invitrogen 10816015)
La escalera de ADN de 1 kb Plus se compone de 20 bandas de ADN bicatenario altamente purificadas con un tamaño de 100 bp a 12.000 bp. Esta escalera tiene 12 bandas espaciadas uniformemente de 1 kb a 12 kb, una banda de orientación rápida a 1650 bp que forma un doblete distintivo con la banda de 2 kb y siete bandas de tamaños redondos por debajo de 1 kb. La escalera de ADN de 1 kb Plus es compatible con geles de agarosa fundidos en el laboratorio, así como con geles de agarosa prefundidos E-Gel™. La escalera de ADN de 1 kb Plus es la escalera de ADN más popular. Se utiliza para calcular la masa molecular de bandas de ADN bicatenario a partir de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las digestiones de restricción y otros protocolos de biología molecular. A diferencia de otras escaleras de ADN, la escalera de ADN de 1 kb Plus se ha diseñado especialmente con bandas de tamaños redondeados y fáciles de recordar. El diseño lógico de la banda y el doblete de identificación rápida permiten calcular el tamaño de la banda con un solo vistazo.
- Tamaños de banda redondeados y fáciles de recordar
- Amplio intervalo de tamaños (100 bp–12 kb)
- Compatible con todos los geles de agarosa
- Embalaje sostenible, menos residuos
- Escalera popular y más fácil de usar
- Una sola escalera para la mayoría de sus necesidades
- Formato simplificado para su uso con todos los geles de agarosa de ADN
- Compatible con marcado radioactivo y tinción de ADN
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | • 4 X 500 µL 1 Kb Plus DNA Ladder • 4 x 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer Store at -20° C. |
| Concentración | 0,5 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
| Listo para cargar | No |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 15.000 bp |
| Volumen (métrico) | 500 µl |
| Compatibilidad del gel | Gel de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Show More |