Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx SuperMix
Descripción
Includes
AccuPrime Pfx SuperMix se suministra en una concentración 1,1X para permitir que aproximadamente el 10 % del volumen de la reacción final se use para añadir soluciones de moldes y cebadores. Se suministran reactivos suficientes para 200 reacciones de amplificación de 25 μl cada una (4 x 1,125 ml). Componentes de AccuPrime Pfx SuperMix: Polimerasa termoestable de especies Thermococcus KOD (22 U/ml) que incluye anticuerpos para KOD, 66 mm de Tris-SO4 (con un pH de 8,4), 30,8 mm de (NH4)2SO4, 11 mm de KCl, 1,1 mm de MgSO4, 330 μm de dNTP, estabilizadores y proteínas AccuPrime.
Requires
Plantilla y primers
Invitrogen AccuPrime Pfx SuperMix provides reagents for high-fidelity, high-specificity amplification of DNA fragments. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading activity. This ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs is designed for efficient PCR amplification.
AccuPrime Pfx SuperMix es una mezcla lista para su uso de ADN polimerasa, proteínas accesorias, sales, magnesio y dNTP para una amplificación por PCR eficiente. Todo lo que tiene que hacer es añadir moldes y cebadores para reducir el tiempo de preparación a la mitad.
- Fidelidad más de 26 veces superior a la que se consigue con la ADN polimerasa Taq
- Amplificación de fragmentos de hasta 12 kb
- Minimización de la optimización de PCR
- Creación de productos con extremos romos
- Inicio en caliente integrado
Uso de AccuPrime Pfx SuperMix
AccuPrime Pfx SuperMix es ideal para la amplificación de alta fidelidad y alta especificidad de fragmentos de ADN para aplicaciones tales como la clonación y la mutagénesis. La alta fidelidad se consigue mediante un preparado enzimático patentado que contiene ADN polimerasa recombinante de especies Thermococcus con actividad de corrección. Las proteínas termoestables AccuPrime aumentan la hibridación de molde-cebador durante todos los ciclos, aumentando la especificidad y el rendimiento.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1.1X |
| Contenido y almacenamiento | • 4 unidades de AccuPrime Pfx SuperMix de 1,125 ml Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa AccuPrime Pfx |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Cantidad | 200 rxns |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 26 X |
| Mostrar más |