Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa de alta fidelidad AccuPrime™ Taq
Amplifica los moldes de ácido nucleico mediante inicio en caliente mediado por anticuerpos, una mezcla de ADN polimerasa Taq y una enzima de corrección, y proteínas accesorias AccuPrime, a fin de mejorar la fidelidad, producción y especificidad de la PCR sobre otras ADN polimerasas de inicio en caliente.
Marca: Invitrogen™ 12346086
399.00 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Descripción
Invitrogen AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity, provides qualified reagents for the high-fidelity PCR amplification of nucleic acid templates. It includes an enzyme blend of Platinum Taq DNA Polymerase and a proofreading enzyme, plus AccuPrime accessory proteins for improved PCR fidelity, yield, and specificity over other hot-start DNA polymerases.
- Producción y especificidad elevadas para la amplificación de PCR más robusta
- Fidelidad 9 veces mayor que la ADN polimerasa Taq por sí sola
- Pasos de optimización mínimos, incluso con conjuntos de primers no optimizados
- Amplificación eficiente de objetivos en un amplio intervalo de tamaño hasta 20 kb
La alta fidelidad se obtiene mediante una combinación de anticuerpos ADN polimerasa Platinum anti-Taqque inhiben la actividad de la polimerasa, proporcionan un “inicio en caliente” automático, y la enzima de corrección (actividad 'exonucleasa 3’-5’) de la especie PyrococcusGB-D. Las proteínas accesorias termoestables AccuPrime mejoran la hibridación específica de primer-plantilla durante todos los ciclos de PCR, evitando errores de priming y mejorando la producción y la especificidad de PCR.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, análisis de metilación, PCR, PCR y en tiempo real, ARNi, e investigación de ARN no codificante epigenética
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
• 1 x 40 μL de ADN polimerasa AccuPrime Taq, alta fidelidad (5 U/μL) • 1 x 1 mL de tampón de PCR I AccuPrime 10X • 1 x 1 mL de tampón de PCR II AccuPrime 10X • 1 x 1 mL (50 mM) de MgSO4 Almacenar a temperaturas entre -10 °C y -30 ° C. |
|
Bajo | |
Estándar | |
Hielo seco | |
9 X | |
200 reacciones | |
Componentes separados |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa de alta fidelidad AccuPrime Taq | |
ADN polimerasa | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla | |
20 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.