Learn More
Invitrogen™ Cebador Oligo (dT) (50 μM)
Código de producto. 10249034
Click to view available options
Cantidad:
80 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10249034
Marca: Invitrogen™ AM5730G
Edge
Estos son los mismos cebadores Invitrogen que se incluyen actualmente en el kit SuperScript IV (Cat n.º 18091050).
Estos son los mismos cebadores Invitrogen que se incluyen actualmente en el kit SuperScript IV (Cat n.º 18091050). Se suministran a una concentración madre de 50μM.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 50 μM
Primer Aleatorio
Cantidad 80 μl
Línea de productos Ambion
Formulario Líquido