Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Agente de transfección a base de poliamina y sin material de origen animal para su uso en células de transfección durante los subcultivos; ahorra tiempo sin aumentar la toxicidad
880.00€ - 1518.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
---|---|
Tipo de célula | Células primarias |
Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
Tipo de muestra | ARNip sintético |
Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
Includes: Supplied in one tube containing 0.4mL.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10601196
|
Invitrogen™
AM4502 |
Reactivos para transfección | 400 μl |
910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10005024
|
Invitrogen™
AM4503M |
Agente de transfección | 1 mL |
1506.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10470345
|
Invitrogen™
AM4503 |
Reactivos para transfección | 1 mL |
1518.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10208944
|
Invitrogen™
AM4502M |
Reactivos para transfección | 400 μl |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Para que un experimento de ARNip tenga éxito, es necesario el agente de transfección adecuado para las células, y uno que esté optimizado para el suministro de ARNip
- La eficacia con la que diferentes reactivos para transfección suministran ácidos nucleicos puede variar drásticamente según el tipo de ácido nucleico que se está transfectando (ARN frente a ADN, monocatenario frente a bicatenario) y las células que se están utilizando
Productos acompañantes:
- Agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (n.º de referencia AM4511 y AM4510), también está disponible una mezcla catiónica y neutra de lípidos
- Para probar qué agente de transfección funciona mejor con su sistema, se recomienda el kit de transfección de ARNip II Silencer™ (n.º de referencia AM1631), que contiene los dos agentes de transfección diferentes y controles para la optimización de transfección
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar a 4 °C. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Transfección basada en lípidos | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Sí |
Células primarias | |
ARNip sintético | |
Transfección | |
Ambion™, siPORT™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.