Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Western Card
Tarjeta desechable de un solo uso que se inserta en la ranura de la parte superior de la estación de procesamiento de tarjetas BenchPro™ 4100.
Marca: Invitrogen™ WP1001
Detalles adicionales : Peso : 2.23000kg
Includes: Caja de 10 tarjetas y 10 soportes de membrana
Descripción
Esta tarjeta, desarrollada para inmunodetección, sujeta la membrana que se va a procesar en un soporte de transferencia. Durante el funcionamiento, los reactivos se bombean desde los frascos y viales de reactivos situados en la bandeja de reactivos, a la tarjeta y alrededor de la membrana. El orden de los reactivos utilizados y el tiempo de los pasos del protocolo se basan en el protocolo seleccionado.
Compatible para su uso con WP0001.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Caja de 10 tarjetas y 10 soportes de membrana. Almacenar a temperatura ambiente. | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
BenchPro™ | |
Tarjeta | |
Temperatura ambiente |
Una membrana por tarjeta | |
Sistema de procesamiento BenchPro™ 4100 Western, XCell SureLock™ Mini, iBlot™ | |
Una membrana por tarjeta | |
Productos compatibles WP0001 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.