Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling System
Kits de etiquetado de ADN genómico completos diseñado para su uso en aplicaciones de hibridación genómica comparativa de matrices (aCGH) que permite mejores frecuencias de llamada con muestras valiosas
Marca: Invitrogen™ 18097010
Descripción
Estos completos kits con todo incluido están optimizados para funcionar con la más amplia gama de materiales de entrada de muestras sin necesidad de preamplificación. El fragmento Klenow-exo altamente concentrado de ADN polimerasa I en una reacción limitada de componente permite un rendimiento de ADN uniforme y resistente de ∽8 μg con tan solo 50 ng de entrada de ADN genómico. Una mezcla optimizada de nucleótidos marcados con colorantes con ligadores dNTP, colorantes Alexa Fluor 3 y 5 nuevos, específicos de aplicación, y una química de tampón mejorada reducen la variación de etiquetado y aumentan la señal-ruido en matrices. Los espectros de excitación y emisión de los colorantes Alexa Fluor 3 y 5 son adecuados para escáneres convencionales de dos colores sin necesidad de cambiar los ajustes. Los kits completos se prueban por lotes para garantizar la calidad del rendimiento en todos los lotes.
Contenido y almacenamiento:
los kits simplificados contienen mezcla de reacción Alexa Fluor 3 y Alexa Fluor 5 2x, fragmento Klenow-exo (40 U/μL), 5 mM de EDTA, tampón de TE y control de ADN (esperma de salmón). El sistema de etiquetado genómico total BioPrime también contiene columnas de purificación de ADN genómico PureLinkTM y tampones de purificación (el módulo de etiquetado genómico total BioPrime no lo contiene). La nueva formulación de mezcla maestra optimiza la configuración de las reacciones y aumenta la uniformidad.
- Mayor señal-ruido con los colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5
- Menor sesgo de canal debido a la novedosa formulación de reacción
- Gama más amplia de material de entrada (50 ng-3 μg)
- Flujo de trabajo simplificado con formulación de mezcla maestra
Matriz CGH, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, Identificación de genotipos y perfiles genómicos, síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Especificaciones
Fluorescencia | |
Sondas (ADN etiquetado) | |
Sí | |
BioPrime™ | |
10 reacciones |
Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 | |
ADN genómico | |
Etiquetado directo | |
Sistema de etiquetado genómico total |