Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit
Para la administración lentiviral y la integración genómica de la codificación de ADN para ARNhc
Marca: Invitrogen™ V48820
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Includes: El kit de vectores Gateway™ Zeo de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el vector pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, el vector de control de ARNhc pLenti4-GW/H1/TO-lamin y E.Coli químicamente competente Stbl3™ One Shot™.
Descripción
El kit de vectores Gateway Zeo de ARNi lentiviral BLOCK-iT contiene el vector de expresión pLenti4/BLOCK-iT-DEST que permite la administración lentiviral y la integración genómica de la codificación de ADN para ARNhc. Una vez expresado, el ARNhc es procesado por la maquinaria celular e inicia el ARNi objetivo específico.
- Tecnología Gateway para una recombinación eficaz del casete de ARNi desde el vector pENTR™/H1/TO inducible BLOCK-iT
- Todos los componentes necesarios para el envasado, la administración y la integración lentiviral del ARNhc eficaz
- Marcador selectivo Zeocin para la selección rápida de líneas celulares clonales que contienen el casete de ARNi
ARNhc y miARN lentiviral, ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ARNi basado en virus
Especificaciones
Kit de vectores de expresión de ARNi | |
Gateway™ | |
Lentivírico | |
Zeocin™ | |
H1/TO | |
BLOCK-iT™, Gateway™ |
El kit de vectores Gateway™ Zeo de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el vector pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, el vector de control de ARNhc pLenti4-GW/H1/TO-lamina y E.Coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™. Guarde el pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, el vector pLenti6/TR, la blasticidina, la mezcla de envasado lentiviral ViraPower™ y el vector de control a -20°C. Guarde las células competentes One Shot Stbl3™, la célula 293FT y la mezcla enzimática LR Clonase™ a -80°C. Guarde Lipofectamine™ 2000 y +4°C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Inducible | |
ARNhc | |
pLenti | |
Kit | |
20 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.