Learn More
Invitrogen™ Tampón de carga de gel BlueJuice™ (10X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10666143
Click to view available options
Cantidad:
3 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 10666143
Marca: Invitrogen™ 10816015
Includes
Tres viales de tampón de carga de gel BlueJuice™ (10X), 1 ml cada uno
Diseñado para la carga y el seguimiento de muestras de ADN en geles de poliacrilamida nativa o de agarosa.
  • Diseñado para la carga y el seguimiento de muestras de ADN en geles de poliacrilamida nativa o de agarosa.
  • La concentración recomendada para su uso con las muestras de ADN que se ejecutan en geles de agarosa es 2X (una parte de tampón más cuatro partes de muestra)R
  • la concentración recomendada es 1X para geles de acrilamida
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 3 x 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
almacene a temperatura ambiente o a 4 C durante un máximo de 6 meses. Para períodos más largos, almacenar a - 20 °C.
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 10X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Tipo de producto Tampón de carga de gel
Volumen de carga de muestras 1 ml
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Línea de productos BlueJuice
Cantidad 3 x 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente