Learn More
Invitrogen™ Bovine Serum Albumin
Descripción
La seroalbúmina bovina (BSA) es adecuada para su uso como un estabilizador de enzimas durante el proceso de purificación o para la dilución de endonucleasas de restricción y enzimas de modificación de ácidos nucleicos. La BSA también se suele emplear en experimentos de etiquetado de ADN y proteínas como un agente de bloqueo para minimizar el fondo.
- Acetilada para inactivar nucleasas y proteasas contaminantes
- Se suministra como solución acuosa con una concentración de 45 a 55 mg/ml
- Pruebas de rendimiento y calidad: La pureza se determina mediante SDS-PAGE
- No se observa actividad contaminante detectable en exonucleasa 3 y 5, nicking de ADN y ensayos de inhibición de la endonucleasa de restricción
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | De 45 a 55 mg/ml |
| Contenido y almacenamiento | La seroalbúmina bovina se suministra como solución acuosa a una concentración de 45 a 55 mg/ml. Almacenar a - 20 °C. La seroalbúmina bovina tiene una garantía de 6 meses desde la fecha de compra, a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto. |
| Expresión | BSA |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Cantidad | 150 mg |
| Tipo de producto | Seroalbúmina bovina |