Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ BP Clonase™ II
Código de producto. 10348582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
10348582 100 reacciones 100 reacciones
10348102 20 reacciones 20 reacciones
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10348582
Brand: Invitrogen™ 11789100
Edge
This item is not returnable. View return policy
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Cataliza la recombinación in vitro de productos de PCR para generar clones de entrada.
  • Cataliza la recombinación in vitro de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la subclonación de segmentos de ADN de clones (que contiene sitios attB) y un vector de donante (que contiene sitios attP) para generar clones de entrada.
  • Contiene enzimas y un tampón en una sola mezcla para facilitar una práctica reacción de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
  • Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente entre -20 °C y -80 °C.
Order Info
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas Gateway™ BP Clonase™ II incluye una solución de proteinasa K (2 µg/µl) y un vector de control positivo. Almacenar a - 20 °C o - 80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima BP clonase
Tampón compatible Tampón de enzimas
Cantidad 100 reacciones
Tipo de producto Mezcla de enzimas BP Clonase
Línea de productos Clonase, Gateway