Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Código de producto. p-4931442
Click to view available options
Tipo de producto:
Contador de células automatizado, 1 caja de portaobjetos
Contador de células automatizado, 101 cajas de portaobjetos
Contador de células automatizado, 11 cajas de portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10389053
Marca: Invitrogen™ C10227
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Benchtop instrument for easy cell and viability counts in as little as 30 seconds
  • For verifying Number of Cells, Live Cells/mL, Dead Cells/mL, Cell Size
  • Compatible with Countess cell counting chamber slides
  • Dimensions: D x W x H: 20 x 27 x 19cm (7.8 x 10.6 x 7.4 in.)
Cell Counting, Viability and Cryopreservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 20 x 27 x 19cm
Tensión 100-240 VAC
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Contador de células automatizado, 1 caja de portaobjetos
Incluye One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide