Learn More
Invitrogen™ Portaobjetos con cámara para recuento celular Countess™
Descripción
Includes
Sildes and 20 × 1mL vials of trypan blue (0.4%)
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Preesterilizados y empaquetados individualmente
- Presenta dos cámaras separadas cerradas (75 × 25 × 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm) utilizadas para contar una muestra por duplicado o para contar dos muestras diferentes
- El recuento celular se realiza en una ubicación central de la cámara de recuento
- Volumen de carga de muestras: 10 μl
Recuento de células viabilidad y crioconservación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos con cámara Countess |
| Línea de productos | Countess |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células automatizado Countess™ |
| Admite | 10 μL/Chamber |
| Posiciones | 2 Chambers/Slide |
| Fondo (métrico) | 100 μm (Chamber) |
| Dimensiones | 75 x 25 x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: 50 cajas de 50 portaobjetos de cámara de recuento celular Countess™ (2500 portaobjetos en total) y 1 botella de 100 ml de colorante azul de tripano. Cada portaobjetos contiene dos cámaras de recuento celular. 75 x 25 x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm. Para uso a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio. |
| Cantidad | 2500 portaobjetos |