Learn More
Invitrogen™ Portaobjetos con cámara para recuento celular Countess™
Diseñado para su uso con el contador de células automatizado Countess.
29.65€ - 11450.00€
Includes: Sildes and 20 × 1mL vials of trypan blue (0.4%)
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10399053
|
Invitrogen™
C10228 |
Portaobjetos con cámara Countess | 50 portaobjetos |
N/A
|
N/A | ||||
12098489
|
Invitrogen™
C10312 |
Portaobjetos con cámara Countess | 500 portaobjetos |
N/A
|
N/A | ||||
12157220
|
Invitrogen™
C10313 |
Portaobjetos con cámara Countess | 1250 portaobjetos |
N/A
|
N/A | ||||
12167220
|
Invitrogen™
C10314 |
Portaobjetos con cámara Countess | 2500 portaobjetos |
N/A
|
N/A | ||||
10665865
|
Invitrogen™
C10315 |
Portaobjetos con cámara Countess | 5000 portaobjetos |
N/A
|
N/A | ||||
10702404
|
Invitrogen™
T10282 |
Tinción | 2 x 1 mL |
N/A
|
N/A
![]() |
||||
15594183
|
Invitrogen™
AMEP4745 |
Soporte para portaobjetos desechable | 1 unit |
N/A
|
N/A | ||||
11544596
|
Invitrogen™
C10283 |
Cell Counting Chamber Slide | 50 Slides |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Preesterilizados y empaquetados individualmente
- Presenta dos cámaras separadas cerradas (75 × 25 × 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm) utilizadas para contar una muestra por duplicado o para contar dos muestras diferentes
- El recuento celular se realiza en una ubicación central de la cámara de recuento
- Volumen de carga de muestras: 10 μl
Recuento de células viabilidad y crioconservación
Seguridad y manipulación
- X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid