Learn More
Invitrogen™ λ DNA (cIind 1 ts857 Sam 7)
El λ ADN (cIind 1 ts857 Sam 7) se aísla de un lisógeno dam+ dcm+ E. coli LE597
Marca: Invitrogen™ 25250010
320.99 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Suministrado de 0,35 a 0,6 μg/μl en Tris-HCl 10 mM (pH 7,4), NaCl 5 mM, EDTA 0,1 mM.
Descripción
Adecuado para su uso como sustrato para generar patrones de tamaño molecular y para probar la actividad de endonucleasa de restricción. Las endonucleasas de restricción sensibles a la metilación dam o dcm no escindirán este ADN.
Pruebas de rendimiento y calidad: la pureza, la estructura del ADN y los patrones de fragmentación de endonucleasa de restricción seleccionados se verifican mediante el análisis en gel de agarosa.
Electroforesis en gel de agarosa, clonación, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y blotting de ácido nucleico, clonación de encimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
ADN λ | |
Suministrado de 0,25 a 0,6 µg/µl en Tris-HCl 10 mM (pH 7,4), NaCl 5 mM, EDTA 0,1 mM. Almacenar a +4 °C. | |
Hielo húmedo | |
500 μg |
Plantilla(s) de control | |
no conjugado | |
Tubo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.